Merck
ENA444724892
Enamine
4-(2,6-difluorophenyl)butan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.19
MDL番号:
Iupac Name
4-(2,6-difluorophenyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H10F2O/c1-7(13)5-6-8-9(11)3-2-4-10(8)12/h2-4H,5-6H2,1H3
InChI Key
GQEWEDZEQVAIPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202592
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202592
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)