Merck
ENA444724800
Enamine
1-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)imidazolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)imidazolidin-2-one
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-7(2,5-10)9-4-3-8-6(9)11/h10H,3-5H2,1-2H3,(H,8,11)
InChI Key
ZOAOUYKYSICCPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200450
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200450
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)