Merck
ENA444724397
Enamine
[4-(4-cyclopropylpiperazin-1-yl)phenyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.33
MDL番号:
Iupac Name
(4-(4-cyclopropylpiperazin-1-yl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H20N2O/c17-11-12-1-3-13(4-2-12)15-7-9-16(10-8-15)14-5-6-14/h1-4,14,17H,5-11H2
InChI Key
VTVKFBKHUWPXKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201159
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201159
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)