Merck
ENA444724323
Enamine
7-fluoro-1,5-naphthyridine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.15
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoro-1,5-naphthyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5FN2O2/c10-5-3-7-8(12-4-5)6(9(13)14)1-2-11-7/h1-4H,(H,13,14)
InChI Key
DDWVAACSOXMOEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201018
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201018
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)