Merck
ENA444723987
Enamine
8-methylquinolin-5-ol hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.1
MDL番号:
Iupac Name
8-methylquinolin-5-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H9NO.BrH/c1-7-4-5-9(12)8-3-2-6-11-10(7)8;/h2-6,12H,1H3;1H
InChI Key
SETGSUXYIHLXOA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200875
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200875
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)