Merck
ENA444723922
Enamine
(4-methyl-3-nitrophenyl)(pyridin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.25
MDL番号:
Iupac Name
(4-methyl-3-nitrophenyl)(pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C13H12N2O3/c1-9-5-6-10(8-12(9)15(17)18)13(16)11-4-2-3-7-14-11/h2-8,13,16H,1H3
InChI Key
ILXSRURNFJJCEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199943
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199943
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)