Merck
ENA444723582
Enamine
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.12
MDL番号:
mp
183-185
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-4-13-3-1-2-11-6(13)12-5/h1-4H
InChI Key
YRFWGJGDOXKNHY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199496
Melting Point
183-185
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199496
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)