Merck
ENA444723387
Enamine
4-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)cyclohexan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.29
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-2-(2-pyrrolidinyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C11H21NO/c1-8-4-5-11(13)9(7-8)10-3-2-6-12-10/h8-13H,2-7H2,1H3
InChI Key
AMGNTQDPJICVPK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198379
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198379
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)