Merck
ENA444723384
Enamine
2-(pyrrolidin-2-yl)cyclohexan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.27
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-pyrrolidinyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C10H19NO/c12-10-6-2-1-4-8(10)9-5-3-7-11-9/h8-12H,1-7H2
InChI Key
OEMWXHAJDDYVBK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198376
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198376
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)