Merck
ENA444723133
Enamine
2-{methyl[2-(piperidin-2-yl)ethyl]amino}ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.3
MDL番号:
Iupac Name
2-{methyl[2-(2-piperidinyl)ethyl]amino}ethanol
Inchi Code
1S/C10H22N2O/c1-12(8-9-13)7-5-10-4-2-3-6-11-10/h10-11,13H,2-9H2,1H3
InChI Key
SRXVYTDJFFUQBU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196580
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196580
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)