Merck
ENA444723035
Enamine
methyl 5-formyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
mp
100-102
Iupac Name
methyl 5-formyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5-3-6(4-10)9-7(5)8(11)12-2/h3-4,9H,1-2H3
InChI Key
KLCBHOYRPNHBAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194509
Melting Point
100-102
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194509
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)