Merck
ENA444723020
Enamine
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclohexan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.26
MDL番号:
Iupac Name
3-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-8-6-9(2)13(12-8)10-4-3-5-11(14)7-10/h6,10H,3-5,7H2,1-2H3
InChI Key
FFJYYHAGVPESMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193674
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193674