Merck
ENA444722990
Enamine
(1-tert-butyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
Iupac Name
(1-(tert-butyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H14N4/c1-7(2,3)11-6(4-8)9-5-10-11/h5H,4,8H2,1-3H3
InChI Key
XBDAQUIRZHEBOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191983
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191983
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)