Merck
ENA444722891
Enamine
1-[1-methane(1S)sulfinylcyclopropyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.21
MDL番号:
Iupac Name
(1-(methylsulfinyl)cyclopropyl)methanamine
Inchi Code
1S/C5H11NOS/c1-8(7)5(4-6)2-3-5/h2-4,6H2,1H3
InChI Key
PGQQUVHTCJRCKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199649
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199649
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)