Merck
ENA444722872
Enamine
methyl 2-ethyl-5-formylfuran-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-ethyl-5-formylfuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H10O4/c1-3-8-7(9(11)12-2)4-6(5-10)13-8/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
NTXFVWCFCFFESZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199235
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199235
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)