Merck
ENA444722837
Enamine
rac-(1R,2R)-2-[4-(difluoromethoxy)phenyl]cyclopropane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.2
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(4-(difluoromethoxy)phenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10F2O3/c12-11(13)16-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(8)10(14)15/h1-4,8-9,11H,5H2,(H,14,15)/t8-,9+/m0/s1
InChI Key
XRVPPNOXFATEAL-DTWKUNHWSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198290
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198290