Merck
ENA432540567
Enamine
3-amino-2-methylpropane-1,2-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
105.14
MDL番号:
mp
35-36
Iupac Name
3-amino-2-methyl-1,2-propanediol
Inchi Code
1S/C4H11NO2/c1-4(7,2-5)3-6/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
RBOBRXOSWNUVEJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95562
Melting Point
35-36
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95562
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)