Merck
ENA432540463
Enamine
methyl 3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.62
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(trifluoromethyl)-3-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO2.ClH/c1-13-5(12)6(7(8,9)10)2-3-11-4-6;/h11H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
VBMHFZJINCOCDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199574
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199574
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)