Merck
ENA432539940
Enamine
2-methyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.08
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(trifluoromethyl)oxirane
Inchi Code
1S/C4H5F3O/c1-3(2-8-3)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChI Key
GHTAXYFAHGPYPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197262
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)