Merck
ENA432539764
Enamine
2-propylfuran-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
Iupac Name
2-propyl-3-furoic acid
Inchi Code
1S/C8H10O3/c1-2-3-7-6(8(9)10)4-5-11-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
PPMJYIYLTWFJBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196836
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196836
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)