Merck
ENA432539706
Enamine
4-methyl-2-(piperidin-2-yl)cyclohexan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.32
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-2-(2-piperidinyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C12H23NO/c1-9-5-6-12(14)10(8-9)11-4-2-3-7-13-11/h9-14H,2-8H2,1H3
InChI Key
OTTRXXKJZPYVOE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195201
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195201