Merck
ENA432539452
Enamine
3-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.21
MDL番号:
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-1-yl)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c12-9-4-1-3-8(7-9)11-6-2-5-10-11/h2,5-6,8H,1,3-4,7H2
InChI Key
PETSOAKZLYHGNY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195883
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195883
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)