Merck
ENA432538816
Enamine
3-fluoro-5-methylbenzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.16
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-5-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,9-10H2,1H3
InChI Key
TZBSPDKPSUCRTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194759
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194759
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)