Merck
ENA432538778
Enamine
1-(3,3-diethoxypropyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.34
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,3-diethoxypropyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H25NO2/c1-3-14-12(15-4-2)8-11-13-9-6-5-7-10-13/h12H,3-11H2,1-2H3
InChI Key
JMOIBTMVTGFQCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179239
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179239
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)