Merck
ENA432538518
Enamine
ethyl 3-bromothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.15
MDL番号:
mp
160-161
Iupac Name
ethyl 3-bromothieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2S/c1-2-14-10(13)8-7(11)6-4-3-5-12-9(6)15-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
SFDIRKDBTVHEEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193454
Melting Point
160-161
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-193454
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)