Merck
ENA432538225
Enamine
methyl 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.15
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-amino-3-(4-chlorophenyl)butanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14ClNO2.ClH/c1-15-11(14)6-9(7-13)8-2-4-10(12)5-3-8;/h2-5,9H,6-7,13H2,1H3;1H
InChI Key
XLJRVNXVBJCANH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191604
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191604
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)