Merck
ENA432538137
Enamine
4-oxo-4-(1H-pyrrol-2-yl)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
Iupac Name
4-oxo-4-(1H-pyrrol-2-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c10-7(3-4-8(11)12)6-2-1-5-9-6/h1-2,5,9H,3-4H2,(H,11,12)
InChI Key
IHWFTTRPDRDPCK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117284
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117284
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)