Merck
ENA432537894
Enamine
1-{3-amino-8-oxa-4-thia-1,2-diazaspiro[4.5]dec-2-en-1-yl}ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.28
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-amino-8-oxa-4-thia-1,2-diazaspiro[4.5]dec-2-en-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H13N3O2S/c1-6(12)11-8(14-7(9)10-11)2-4-13-5-3-8/h2-5H2,1H3,(H2,9,10)
InChI Key
PSBMEXIERLCKLZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189701
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189701