Merck
ENA429361693
Enamine
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.12
MDL番号:
Iupac Name
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C4H9F2NO/c5-4(6)3-7-1-2-8/h4,7-8H,1-3H2
InChI Key
PJRBDIUVNRUBAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99696
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)