Merck
ENA429361299
Enamine
1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.17
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-4-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C4H6N2O3S/c1-6-3-4(2-5-6)10(7,8)9/h2-3H,1H3,(H,7,8,9)
InChI Key
WHYASBKVZHKQTN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192320
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192320