Merck
ENA429361253
Enamine
2-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.71
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO3S/c1-14-9-4-7-2-3-10(15(11,12)13)6-8(7)5-9/h2-3,6,9H,4-5H2,1H3
InChI Key
IOFOJEUHYMIOSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189855