Merck
ENA429361219
Enamine
2-(4-bromophenyl)pyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.1
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C10H8BrN3/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-13-6-5-9(12)14-10/h1-6H,(H2,12,13,14)
InChI Key
GORADMMQKCLBCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192035
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192035