Merck
ENA429361119
Enamine
6,7-dichloro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.06
MDL番号:
Iupac Name
6,7-dichloro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Inchi Code
1S/C8H7Cl2NO/c9-5-3-7-8(4-6(5)10)12-2-1-11-7/h3-4,11H,1-2H2
InChI Key
HZBKXSZPYNGPAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191825
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191825