Merck
ENA429360646
Enamine
5-amino-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2,4(1H,3H)-quinazolinedione
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(12)11-8(13)10-5/h1-3H,9H2,(H2,10,11,12,13)
InChI Key
NDFCFTOWEKYFMV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190352
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190352
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)