Merck
ENA429360623
Enamine
2-chloro-1-(1-methylcyclopropyl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.59
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-1-(1-methylcyclopropyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C6H9ClO/c1-6(2-3-6)5(8)4-7/h2-4H2,1H3
InChI Key
BEVPNJLAXOFBFI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190289
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190289
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)