Merck
ENA429360434
Enamine
3-(oxolan-3-yl)azetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
Iupac Name
3-(tetrahydrofuran-3-yl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-2-9-5-6(1)7-3-8-4-7;/h6-8H,1-5H2;1H
InChI Key
PVLJJRPULSXILK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191423
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191423
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)