Merck
ENA429360000
Enamine
2-(1-oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.21
MDL番号:
mp
187-188
Iupac Name
(1-oxo-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c13-10(14)7-12-6-5-8-3-1-2-4-9(8)11(12)15/h1-4H,5-7H2,(H,13,14)
InChI Key
JWSUYYYSEWWBFM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189136
Melting Point
187-188
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189136
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)