Merck
ENA429359965
Enamine
N-methyl-1-(pyrazin-2-yl)piperidin-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.72
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-1-(pyrazin-2-yl)piperidin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N4.ClH/c1-11-9-2-6-14(7-3-9)10-8-12-4-5-13-10;/h4-5,8-9,11H,2-3,6-7H2,1H3;1H
InChI Key
BPDGLFHNTWBWJB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189067
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189067
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)