Merck
ENA429359748
Enamine
2-{[methyl(phenyl)amino]methyl}aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:
Iupac Name
2-[(methylanilino)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C14H16N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h2-10H,11,15H2,1H3
InChI Key
BBYPKUHVITZYQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188557
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188557