Merck
ENA429359555
Enamine
3-(5-chlorothiophen-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.69
MDL番号:
Iupac Name
3-(5-chloro-2-thienyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3S/c1-12-8(10)4-5(11-12)6-2-3-7(9)13-6/h2-4H,10H2,1H3
InChI Key
KRWXSQBPIKUSBV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188111
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188111
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)