Merck
ENA429359298
Enamine
4-(oxolan-3-yloxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.21
MDL番号:
Iupac Name
4-(tetrahydro-3-furanyloxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4/c12-11(13)8-1-3-9(4-2-8)15-10-5-6-14-7-10/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13)
InChI Key
AUPVXELYDOKUDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187497
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187497