Merck
ENA429359277
Enamine
5-hydroxy-2-methoxybenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.15
MDL番号:
mp
114-116
Iupac Name
5-hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H7NO2/c1-11-8-3-2-7(10)4-6(8)5-9/h2-4,10H,1H3
InChI Key
DELKLBKHSGNEJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187467
Melting Point
114-116
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187467