Merck
ENA429359089
Enamine
(2-methyl-2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.58
MDL番号:
Iupac Name
(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7N5.ClH/c1-8-6-3(2-4)5-7-8;/h2,4H2,1H3;1H
InChI Key
QWWYJFASNBPMAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187060
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187060
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)