Merck
ENA429358393
Enamine
7-bromo-1-benzothiophene-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.11
MDL番号:
Iupac Name
7-bromobenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5BrOS/c10-8-3-1-2-7-6(4-11)5-12-9(7)8/h1-5H
InChI Key
FBHVOKWGDADRAD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175940
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175940
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)