Merck
ENA428683715
Enamine
(2R,6S)-2,6-dimethyloxan-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
Iupac Name
(2R,6S)-2,6-dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-5-3-7(8)4-6(2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+
InChI Key
FZXBJPDVINOGBR-OLQVQODUSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187900
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187900