Merck
ENA428683651
Enamine
5-bromo-4-methoxypyrimidine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.02
MDL番号:
mp
147-149
Iupac Name
5-bromo-4-methoxy-2-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O/c1-11-6-4(7)3-9-5(2-8)10-6/h3H,1H3
InChI Key
PRVINJSTGVSAEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186859
Melting Point
147-149
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186859
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)