Merck
ENA428683521
Enamine
sodium 2-(4-methoxypyridin-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.15
MDL番号:
Iupac Name
sodium 2-(4-methoxypyridin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H9NO3.Na/c1-12-7-2-3-9-6(4-7)5-8(10)11;/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
JTMAABRWLBGFGA-UHFFFAOYSA-M
保管温度
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186955
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186955