Merck
ENA428683204
Enamine
1-oxa-8-azaspiro[5.5]undecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.24
MDL番号:
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-2-7-11-9(4-1)5-3-6-10-8-9/h10H,1-8H2
InChI Key
QHPMPGYFWNHQKR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183387
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183387
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)