Merck
ENA428683182
Enamine
1,2-dichloro-3-(chloromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.47
MDL番号:
Iupac Name
1,2-dichloro-3-(chloromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-3H,4H2
InChI Key
AIPJZPPOFWCJRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183329
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183329