Merck
ENA428683127
Enamine
potassium (1-cyclopropylpiperidin-4-yl)trifluoroboranuide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
231.11
MDL番号:
Iupac Name
potassium (1-cyclopropyl-4-piperidinyl)(trifluoro)borate(1-)
Inchi Code
1S/C8H14BF3N.K/c10-9(11,12)7-3-5-13(6-4-7)8-1-2-8;/h7-8H,1-6H2;/q-1;+1
InChI Key
WECYOSWIBQDHFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183193
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183193